Tisk…
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346037-1G OR346037-500MG
APOSOR346037-1GEA 0 CZK
APOSOR346037-1G APOSOR346037-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₆H₂₂ClN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568250
CAS číslo: 1053657-43-4