Tisk…
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346036-1G OR346036-500MG
APOSOR346036-1GEA 0 CZK
APOSOR346036-1G APOSOR346036-500MG
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₆H₂₃N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568249
CAS číslo: 1053657-38-7