Tisk…
N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346033-1G OR346033-500MG
APOSOR346033-1GEA 0 CZK
APOSOR346033-1G APOSOR346033-500MG
N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₁H₂₁N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568246
CAS číslo: 1053657-24-1