Tisk…
N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346031-1G OR346031-500MG
APOSOR346031-1GEA 0 CZK
APOSOR346031-1G APOSOR346031-500MG
N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₃H₂₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568242
CAS číslo: 1053657-10-5