Tisk…
Pyrazine-2-N-cyanoamidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346029-1G OR346029-5G
APOSOR346029-1GEA 5390 CZK
APOSOR346029-1G APOSOR346029-5G
Pyrazine-2-N-cyanoamidine
Pyrazine-2-N-cyanoamidine
Vzorec: C₆H₅N₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864979
CAS číslo: 1053656-81-7