Tisk…
Ethyl-5-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346023-1G OR346023-500MG
APOSOR346023-1GEA 0 CZK
APOSOR346023-1G APOSOR346023-500MG
Ethyl-5-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₉N₃O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568205
CAS číslo: 652158-82-2