Tisk…
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 4-(3-aminopropyl)piperazine-1-carboxylate
OR346019-5G
APOSOR346019-5GEA 6120 CZK
APOSOR346019-5G
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine 95+%
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine
Vzorec: C₁₂H₂₅N₃O₂
MW: 243,35 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06808578
CAS číslo: 373608-48-1