Tisk…
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346015-1G OR346015-500MG
APOSOR346015-1GEA 0 CZK
APOSOR346015-1G APOSOR346015-500MG
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₃H₁₈ClN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568195
CAS číslo: 1053656-05-5