Tisk…
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346009-1G OR346009-500MG
APOSOR346009-1GEA 0 CZK
APOSOR346009-1G APOSOR346009-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₃H₁₈ClN₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568185
CAS číslo: 1053655-81-4