Tisk…
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346007-1G OR346007-500MG
APOSOR346007-1GEA 0 CZK
APOSOR346007-1G APOSOR346007-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₄H₂₁N₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568183
CAS číslo: 1053655-77-8