Tisk…
N'-[1-Amino-1-p-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346006-1G OR346006-500MG
APOSOR346006-1GEA 0 CZK
APOSOR346006-1G APOSOR346006-500MG
N'-[1-Amino-1-p-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-p-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₃H₁₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568182
CAS číslo: 1053655-75-6