Tisk…
N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346005-1G OR346005-500MG
APOSOR346005-1GEA 0 CZK
APOSOR346005-1G APOSOR346005-500MG
N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₃H₁₉N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568181
CAS číslo: 1053655-73-4