Tisk…
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346004-1G OR346004-500MG
APOSOR346004-1GEA 0 CZK
APOSOR346004-1G APOSOR346004-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₃H₁₈ClN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568180
CAS číslo: 159016-24-7