Tisk…
N'-[1-Amino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346001-1G OR346001-500MG
APOSOR346001-1GEA 0 CZK
APOSOR346001-1G APOSOR346001-500MG
N'-[1-Amino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₃H₁₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568176
CAS číslo: 159016-22-5