Tisk…
4-Chlorothioanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3459-100G OR3459-25G OR3459-500G
APOSOR3459-100GEA 2650 CZK
APOSOR3459-100G APOSOR3459-25G APOSOR3459-500G
4-Chlorothioanisole
4-Chlorothioanisole
Vzorec: C₇H₇ClS
Bod varu: 223 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013643
CAS číslo: 123-09-1
EINECS: 204-600-5