5,6-Dibromopyridin-3-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Amino-2,3-dibromopyridine
OR345555-1G
OR345555-5G
APOSOR345555-1GEA
1490
CZK
APOSOR345555-1G
APOSOR345555-5G
5,6-Dibromopyridin-3-amine 95+%
5,6-Dibromopyridin-3-amine
Vzorec:
C₅H₄Br₂N₂ MW: 251,9100 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11110698 CAS číslo: 53242-19-6 |