Tisk…
4-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345551-1G OR345551-250MG
APOSOR345551-1GEA 4270 CZK
APOSOR345551-1G APOSOR345551-250MG
4-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine 95%
4-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11215572
CAS číslo: 23056-35-1