Tisk…
4-Amino-5-nitro-2-pyridinol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345542-1G OR345542-250MG
APOSOR345542-1GEA 7010 CZK
APOSOR345542-1G APOSOR345542-250MG
4-Amino-5-nitro-2-pyridinol 95%
4-Amino-5-nitro-2-pyridinol
Vzorec: C₅H₅N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040284
CAS číslo: 99479-77-3