Tisk…
3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345523-1G OR345523-5G
APOSOR345523-1GEA 1870 CZK
APOSOR345523-1G APOSOR345523-5G
3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine 95%
3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Vzorec: C₆H₄BrClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839270
CAS číslo: 856834-95-2