Tisk…
2,6-Dichloropyridine-3,4-diamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345506-1G OR345506-250MG
APOSOR345506-1GEA 1150 CZK
APOSOR345506-1G APOSOR345506-250MG
2,6-Dichloropyridine-3,4-diamine 98%
2,6-Dichloropyridine-3,4-diamine
Vzorec: C₅H₅Cl₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697689
CAS číslo: 101079-63-4