Tisk…
4'-(Methylthio)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3455-100G OR3455-25G OR3455-5G
APOSOR3455-100GEA 2480 CZK
APOSOR3455-100G APOSOR3455-25G APOSOR3455-5G
4'-(Methylthio)acetophenone
4'-(Methylthio)acetophenone
Vzorec: C₉H₁₀OS
Bod varu: 135 °C/1mmHg
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039835
CAS číslo: 1778-09-2
EINECS: 217-213-1