2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Chloro-5-methyl-3-pyridinol, 6-Chloro-5-methylpyridin-3-ol
OR345498-5G
APOSOR345498-5GEA
6020
CZK
APOSOR345498-5G
2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine 96%
2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₆ClNO MW: 143,57 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11519295 CAS číslo: 54232-03-0 |