Tisk…
4-Chloro-5-iodopyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345478-1G OR345478-10G OR345478-5G
APOSOR345478-1GEA 2120 CZK
APOSOR345478-1G APOSOR345478-10G APOSOR345478-5G
4-Chloro-5-iodopyridin-2-amine 98%
4-Chloro-5-iodopyridin-2-amine
Vzorec: C₅H₄ClIN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977433
CAS číslo: 670253-37-9