Tisk…
4-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345470-25G OR345470-5G
APOSOR345470-25GEA 9100 CZK
APOSOR345470-25G APOSOR345470-5G
4-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95+%
4-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07437841
CAS číslo: 97944-43-9