5-Nitropyridin-3-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Amino-5-nitropyridine
OR345456-1G
APOSOR345456-1GEA
3230
CZK
APOSOR345456-1G
5-Nitropyridin-3-amine 98%
5-Nitropyridin-3-amine
Vzorec:
C5H5N3O2 MW: 139,1121 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114212 CAS číslo: 934-59-8 |