5-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR345455-25G
OR345455-5G
OR345455-1G
APOSOR345455-25GEA
6420
CZK
APOSOR345455-25G
APOSOR345455-5G
APOSOR345455-1G
5-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 99%
5-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
Vzorec:
C₅H₂BrClIN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08688585 CAS číslo: 928653-73-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |