Tisk…
4-Bromo-3-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345446-1G OR345446-5G
APOSOR345446-1GEA 1210 CZK
APOSOR345446-1G APOSOR345446-5G
4-Bromo-3-iodopyridine
4-Bromo-3-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃BrIN
Bod tání: 77…78 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04112578
CAS číslo: 89167-20-4