Tisk…
3-Bromo-2-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345437-25G OR345437-5G
APOSOR345437-25GEA 3870 CZK
APOSOR345437-25G APOSOR345437-5G
3-Bromo-2-methoxybenzonitrile 98%
3-Bromo-2-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834773
CAS číslo: 874472-98-7