Tisk…
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345432-1G OR345432-5G
APOSOR345432-1GEA 0 CZK
APOSOR345432-1G APOSOR345432-5G
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C6H5ClN2O2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264291
CAS číslo: 866807-27-4