Tisk…
3-Amino-o-anisic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345431-1G OR345431-25G OR345431-5G
APOSOR345431-1GEA 1430 CZK
APOSOR345431-1G APOSOR345431-25G APOSOR345431-5G
3-Amino-o-anisic acid 96%
3-Amino-o-anisic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
Bod tání: 98…102 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09701221
CAS číslo: 861306-04-9