Tisk…
5-Bromo-1-triisopropylsilanyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, n-Triisopropylsilyl-5-bromo-7-azaindole
OR345430-1G OR345430-5G
APOSOR345430-1GEA 2650 CZK
APOSOR345430-1G APOSOR345430-5G
5-Bromo-1-triisopropylsilanyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-1-triisopropylsilanyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₁₆H₂₅BrN₂Si
MW: 353,39 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08688597
CAS číslo: 858116-66-2