Tisk…
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-2-bromo-3-nitropyridine
OR345421-1G OR345421-100MG OR345421-250MG
APOSOR345421-1GEA 6120 CZK
APOSOR345421-1G APOSOR345421-100MG APOSOR345421-250MG
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine 97%
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine
Vzorec: C₅H₄BrN₃O₂
MW: 218,0100 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656226
CAS číslo: 84487-14-9