Tisk…
2,3-Dichloro-6-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR345420-1G
APOSOR345420-1GEA 1620 CZK
APOSOR345420-1G
2,3-Dichloro-6-methoxypyridine
2,3-Dichloro-6-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,02 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08669402
CAS číslo: 83732-68-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III