Tisk…
3-Bromo-4-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345416-100G
APOSOR345416-100GEA 4270 CZK
APOSOR345416-100G
3-Bromo-4-methoxypyridine 98%
3-Bromo-4-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD05664024
CAS číslo: 82257-09-8