Tisk…
2,5-Dichloro-4-iodopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345414-10G OR345414-25G OR345414-5G
APOSOR345414-10GEA 5030 CZK
APOSOR345414-10G APOSOR345414-25G APOSOR345414-5G
2,5-Dichloro-4-iodopyridine 98%
2,5-Dichloro-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₂IN
MW: 273,8900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185538
CAS číslo: 796851-03-1