Tisk…
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345406-25G OR345406-5G
APOSOR345406-25GEA 9690 CZK
APOSOR345406-25G APOSOR345406-5G
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₁₃H₉ClN₂O₂S
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04153750
CAS číslo: 744209-63-0