Tisk…
4-Chloro-2-nitropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345390-1G OR345390-5G
APOSOR345390-1GEA 622 CZK
APOSOR345390-1G APOSOR345390-5G
4-Chloro-2-nitropyridine 97%
4-Chloro-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
Bod tání: 46…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114167
CAS číslo: 65370-42-5