3-Nitropicolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Nitropyridine-2-carboxylic acid
OR345379-1G
OR345379-5G
APOSOR345379-1GEA
2980
CZK
APOSOR345379-1G
APOSOR345379-5G
3-Nitropicolinic acid
3-Nitropicolinic acid
Vzorec:
C₆H₄N₂O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06658500 CAS číslo: 59290-85-6 |