Tisk…
5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-3-chloro-2-hydroxypyridine
OR345375-25G
APOSOR345375-25GEA 2440 CZK
APOSOR345375-25G
5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one
Vzorec: C₅H₃BrClNO
MW: 208,44 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05662389
CAS číslo: 58236-70-7