Tisk…
2-Bromo-5-hydroxy-3-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-hydroxy-3-picoline
OR345364-5G
APOSOR345364-5GEA 3310 CZK
APOSOR345364-5G
2-Bromo-5-hydroxy-3-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-hydroxy-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188,024 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839267
CAS číslo: 1003711-43-0