Tisk…
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-4-methylpyridin-2-amine
OR345359-1G OR345359-5G OR345359-10G
APOSOR345359-1GEA 2570 CZK
APOSOR345359-1G APOSOR345359-5G APOSOR345359-10G
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
MW: 142.5862 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839256
CAS číslo: 51564-92-2