Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345351-1G OR345351-5G
APOSOR345351-1GEA 4070 CZK
APOSOR345351-1G APOSOR345351-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,1500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834780
CAS číslo: 479028-72-3