Tisk…
6-Bromo-2-nitropyridin-3-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345348-1G OR345348-5G
APOSOR345348-1GEA 0 CZK
APOSOR345348-1G APOSOR345348-5G
6-Bromo-2-nitropyridin-3-ol 97%
6-Bromo-2-nitropyridin-3-ol
Vzorec: C₅H₃BrN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261204
CAS číslo: 443956-08-9