Tisk…
2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-5-methylpyridin-2-amine
OR345347-1G OR345347-25G OR345347-5G
APOSOR345347-1GEA 1990 CZK
APOSOR345347-1G APOSOR345347-25G APOSOR345347-5G
2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
MW: 142.5900 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13193513
CAS číslo: 442129-37-5