2-Bromo-p-toluonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345343-100G
APOSOR345343-100GEA
3440
CZK
APOSOR345343-100G
2-Bromo-p-toluonitrile 98%
2-Bromo-p-toluonitrile
Vzorec:
C₈H₆BrN MW: 196,05 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00158968 CAS číslo: 42872-73-1 |