Tisk…
2-Amino-5-chloropyridin-3-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-chloro-3-hydroxypyridine, 2-Amino-3-hydroxy-5-chloropyridine
OR345338-25G
APOSOR345338-25GEA 2690 CZK
APOSOR345338-25G
2-Amino-5-chloropyridin-3-ol 98%
2-Amino-5-chloropyridin-3-ol
Vzorec: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,5590 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14706179
CAS číslo: 40966-87-8