Tisk…
6-Isopropylpyridin-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2-isopropylpyridine
OR345336-1G OR345336-250MG
APOSOR345336-1GEA 2940 CZK
APOSOR345336-1G APOSOR345336-250MG
6-Isopropylpyridin-3-amine 95%
6-Isopropylpyridin-3-amine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460245
CAS číslo: 405103-02-8