Tisk…
2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345300-5G OR345300-10G OR345300-25G
APOSOR345300-5GEA 5230 CZK
APOSOR345300-5G APOSOR345300-10G APOSOR345300-25G
2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine
2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237,4400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061302
CAS číslo: 22353-41-9