Tisk…
2-Iodo-4-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345296-1G OR345296-250MG OR345296-500MG
APOSOR345296-1GEA 11580 CZK
APOSOR345296-1G APOSOR345296-250MG APOSOR345296-500MG
2-Iodo-4-methylpyridine
2-Iodo-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆IN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12963767
CAS číslo: 22282-60-6