Tisk…
3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR345288-10G OR345288-5G
APOSOR345288-10GEA 3740 CZK
APOSOR345288-10G APOSOR345288-5G
3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine 98%
3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08688606
CAS číslo: 186593-42-0